Learn More
BRL-50481, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BRL-50481 |
| CAS | 433695-36-4 |
| Summenformel | C9 H12 N2 O4 S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | BRL 50481 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.27 |
| Formelmasse | 244.0518 |