Learn More
Usbeck™ Spatellöffel aus Edelstahl mit breitem Sockel
Artikelnummer. 10147391
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
180 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10147391 210 mm 1 Stück
10620483 120 mm 1 Stück
10483101 180 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10147391
Marke: Usbeck™ 3334
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfach schaufeln, mischen und transportieren. Der breite Usbeck™ Spatellöffel aus Edelstahl ist ideal zum Schaufeln, Mischen und Übertragen von Substanzen.
  • Edelstahl
  • Löffelbreite 29 mm
Spezifikation
Produkttyp Löffelspatel
Breite (metrisch) 30 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 210 mm