Learn More
Oxoid Brochothrix thermosphacta ATCC™
Artikelnummer. 12995903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12995903 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12995903 Lieferant Oxoid Lieferanten-Nr. R4609038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 €
    206.17 € / 5 Stück
    Sparen 41.83 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Brochothrix thermosphacta ATCC™ from Oxoid is a gram positive rod.
  • Gram-positive rod
  • Constitutes significant proportion of spoilage flora of meat and meat products
  • Not considered to be pathogenic, it is economically important meat-spoilage organism
    • Grows in wide variety of meats and meat products
    • Produces malodorous metabolic end products, make affected meat unpalatable
  • STAA medium made selective by inclusion of streptomycin sulphate, thallous acetate and actidione (cycloheximide)
  • Medium modified from original formulation by removal of toxic selective agent cycloheximide as recommended by NMKL
  • According to this method this medium is applicable for meat, meat products and some fish products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Biologische Sicherheitsstufe 1
Form Freeze-dried
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produces restriction endonuclease MthI; Bacteriophage host
Anzahl pro Packung 5
Menge 5/Packung
Spezies Brochothrix thermosphacta