Learn More
Bromantane, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bromantan |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20BrN/c17-14-1-3-15(4-2-14)18-16-12-6-10-5-11(8-12)9-13(16)7-10/h1-4,10-13,16,18H,5-9H2/t10-,11+,12-,13+,16? |
| Formelmasse | 305.0779 |
| Reinheit (%) | >95% |