missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromfenac Sodium Sesquihydrate, TRC

Artikelnummer. 30137981
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137981 10 mg 10 Milligramm
17910635 250 mg 250 Milligramm
17914175 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67855010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 120638-55-3
Summenformel 2C15H11BrNO3.2Na.3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 766.34
Synonym Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, sodium salt, hydrate (2:2:3), Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, monosodium salt, hydrate (2:3) (9CI)
IUPAC-Name disodium;2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate;trihydrate
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2.Nc3c(CC(=O)[O-])cccc3C(=O)c4ccc(Br)cc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bromfenac Sodium Sesquihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C15H12BrNO3.2Na.3H2O/c2*16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;;;;;/h2*1-7H,8,17H2,(H,18,19);;;3*1H2/q;;2*+1;;;/p-2
Formelmasse 763.9957
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.