Learn More
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7238599 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17535565
Marke: Thermo Scientific Acros 468922500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 91714-93-1
Summenformel C15H11BrNNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 356.15
MDL-Nummer MFCD03701673
InChI-Schlüssel HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium-2-[2-amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]acetat
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromfenac sodium
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb bis orange