missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromid (aus KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™

Artikelnummer. 17987134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17987134 100 mL 100 Milliliter
17989054 500 mL 500 Milliliter
17979054 250 mL 250 Milliliter
17979134 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17987134 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGIBR100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Bromid (aus KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bromide
CAS 24959-67-9
Verfahren Ion Chromatography
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Br-
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Br−
SMILES [Br-]
IUPAC-Name Bromid
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 79.9
Menge 100 mL
Formelmasse 79.9 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.