Learn More
Bromid (aus KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17989054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17989054 500 mL 500 Milliliter
17987134 100 mL 100 Milliliter
17979054 250 mL 250 Milliliter
17979134 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17989054 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGIBR500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bromid (aus KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromide
CAS 24959-67-9
Verfahren Ion Chromatography
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Br-
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Br−
SMILES [Br-]
IUPAC-Name Bromid
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 79.9
Menge 500 mL
Formelmasse 79.9 g/mol