Learn More
Bromid (aus NH4Br) Standard: Br- @ 10000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 30003135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003135 100 mL 100 Milliliter
30003097 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003135 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGI1PABR100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bromid (aus NH4Br) Standard: Br- @ 10000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromide
CAS 24959-67-9
Verfahren Ion Chromatography/Wet Chemistry
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Br-
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Br−
SMILES [Br-]
IUPAC-Name Bromid
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 79.9
Menge 100 mL
Formelmasse 79.9 g/mol