Learn More
Bromid-Lösung für Ionenchromatographie,1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bromid |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | Br- |
| Konzentration | 1 g/l |
| Typ | Einkomponenten-Standardlösung |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Menge | 100 ml |