Learn More
Bromin, 1 M Lösung in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445465 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10445465
Marke: Thermo Scientific Acros 388408000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine
Farbe Rot
Namenshinweis 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Summenformel Br
Strukturformel Br2
MDL-Nummer MFCD00010896
Konzentration 0.90 to 1.10M
Dichte 3.111
Merck Index 15, 1401
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
IUPAC-Name Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formelmasse 159.82
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Flammpunkt 40°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine, 1M solution in acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.