Learn More
Brom, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072868 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10510721
Marke: Fisher Chemical B/4000/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer 10896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Bromid
SMILES [Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 58.7°C
Schmelzpunkt -7.2°C
Farbe Braunrot
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Formelmasse 159.82g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 230mbar at 20°C
Dichte Vapor Density: 5.51