Learn More
Flüssiges Brom, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492967 5 mL 5 Milliliter
15412977 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087614.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine liquid
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 mL
Geruch Unpleasant
Dampfdruck 173mm Hg at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
IUPAC-Name Bromid
Reinheit (%) 99.99+%