Learn More
Bromo-Peg3-Bromid, TRC
Artikelnummer. 30332683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332683 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB80054050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromo-Peg3-Bromide
CAS 31255-10-4
Summenformel C6H12O2Br2
Menge 50 mg
Synonym Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)-
InChI-Formel InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
SMILES BrCCOCCOCCBr
IUPAC-Name 1,2-Bis(2-bromethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 275.96
Formelmasse 273.9204