Learn More
Bromo(triphenylphosphin)gold(I), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335337
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11335337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041002.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bromo(triphenylphosphine)gold(I) is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14243-65-3
Summenformel C18H15AuBrP
Molekulargewicht (g/mol) 539.16
MDL-Nummer MFCD00049267
InChI-Schlüssel UIYUJCNGYSSFGP-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromo triphenylphosphine gold i, bromoaurio triphenyl-??-phosphanyl
PubChem CID 12464140
IUPAC-Name Goldbromid;triphenylphosphan
SMILES Br[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromo(triphenylphosphine)gold(I)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 539.17
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion