Learn More
Brombenzaldehyd-Diethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021082
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480823 100 g 100 Gramm
11490823 500 g 500 Gramm
11400833 2500 g 2500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480823
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13276.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2032-35-1 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, is used as a synthetic building block. It is mainly used for synthesis of antibiotics such as erythromycin and cephalosporins and to other drugs. It also can be used as pharmaceutical intermediates. Besides, this chemical can be used to pruduce drugs such as methylthio imidazole, chlorpheniramine and others for thyroid. It also acts as a Useful intermediate for the preparation of other ?-heterosubstituted acetaldehyde acetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromoacetaldehyd-Diethylacetal wird als synthetischer Baustein verwendet. Wird hauptsächlich für die Synthese von Antibiotika wie Erythromycin und Cephalosporinen und anderen Arzneimitteln verwendet. Kann auch für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet werden. Außerdem kann diese Chemikalie zur Herstellung von Drogen wie Methylthio-Imidazol, Chlorpheniramin und anderen Drogen für die Schilddrüse verwendet werden. Dient auch als nützliches Zwischenprodukt für die Vorbereitung anderer ɑ-heterosubstituierter Acetaldehyd-Acetale.
Löslichkeit
Ist unmischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Vor Frost, Hitze und Sonnenlicht schützen. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2032-35-1
Summenformel C6H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 197.07
MDL-Nummer MFCD00000214
InChI-Schlüssel LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
PubChem CID 74852
IUPAC-Name 2-Brom-1,1-Diethoxyethan
SMILES CCOC(CBr)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Dichte 1.27
Siedepunkt 66°C to 67°C (18 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Strukturformel BrCH2CH(OCH2CH3)2
Brechungsindex 1.439
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 635754
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is immiscible with water.
Formelmasse 197.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bromoacetaldehyde diethyl acetal