Learn More
Bromacetaldehyddimethylacetal, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-72094 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10781525
Marke: Thermo Scientific Acros 221870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7252-83-7 | C4H9BrO2 | 169.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7252-83-7
Summenformel C4H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.02
MDL-Nummer MFCD00000213
InChI-Schlüssel FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
PubChem CID 81672
IUPAC-Name 2-Brom-1,1-Dimethoxyethan
SMILES COC(CBr)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 97%
Dichte 1.4300g/mL
Siedepunkt 148.0°C to 150.0°C
Flammpunkt 51°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 25 mL
Beilstein 01, 624
Relative Dichte 1.43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 169.02
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, stabilized
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.