Learn More
Bromoacetic Acid-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromoacetic acid-d3 |
| CAS | 14341-48-1 |
| Summenformel | C2 D3 Br O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Acetic-d2 acid-d, bromo- (8CI, 9CI), Bromoacetic acid-d3, Bromoacetic-d2 acid-d, Bromotrideuterioacetic acid, 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid-d, Bromoacetic Acid-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])Br |
| IUPAC-Name | deuterio 2-bromo-2,2-dideuterio-acetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.97 |
| Formelmasse | 140.9505 |