Learn More
Bromacetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481658
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481658 250 g -
11461658 10 g 10 Gramm
11471658 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11481658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13933.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119.95 g/mol
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide. It is used as an alkalyting agent for the nitrogen phosphorus detector.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromacetonitril wurde bei der Synthese von 1-Cyanmethyl-1,1-Dimethylhydrazinbromid verwendet. Wird als Alkalyzierungsmittel für den Stickstoffphosphordetektor verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-17-0
Summenformel C2H2BrN
Molekulargewicht (g/mol) 119.95
MDL-Nummer MFCD00001884
InChI-Schlüssel REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC-Name 2-Bromacetonitril
SMILES BrCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetonitrile
Dichte 1.722
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 250 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 956569
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 119.95
Reinheit (%) 96%