Learn More
Bromoacetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoacetonitrile |
| CAS | 590-17-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Bromoacetonitrile |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C2H2BrN |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Bromoacetonitrile, Bromomethyl Cyanide, Cyanomethyl Bromide, Acetonitrile, bromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Bromoacetonitrile, Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide |
| SMILES | BrCC#N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.95 |
| Menge | 250 mg |