Learn More
Bromacetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11305279 500 g 500 Gramm
11385269 25 g 25 Gramm
11395269 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11305279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19580.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.845 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bromacetylbromid wird häufig bei der Synthese von Feinchemikalien, Agrochemikalien, Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Als Acylierungsmittel reagiert es mit 10-H-Phenothiazin, um 10-bromacetyl-10-H-phenothiazin zu ergeben. Ebenso ist es auch an der Herstellung von Bromaktylstärke beteiligt, einem biologisch abbaubaren thermoplastischen Copolymer.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Hydrolysiert leicht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkoholen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-21-0
Summenformel C2H2Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 201.845
MDL-Nummer MFCD00000115
InChI-Schlüssel LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
IUPAC-Name 2-Bromacetylbromid
SMILES C(C(=O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetyl bromide
Dichte 2.324
Siedepunkt 147°C to 150°C
Flammpunkt >105°C (221°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.546
Menge 500 g
UN-Nummer UN2513
Beilstein 605440
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 201.86
Reinheit (%) 98%