Learn More
Brombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440243
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440243 10,000 g 10000 Gramm
11420243 500 g 500 Gramm
11430243 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440243 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11407.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-86-1 | C6H5Br | 157.01 g/mol
Bromobenzene is used as solvent in organic synthesis. It is used to prepare the phenylmagnesium bromide, a Grignard reagent, an intermediate in the preparation of benzoic acid by reacting with carbon dioxide. It is a precursor for making phencyclidine. It is useful for the introduction of phenyl group through palladium-catalyzed coupling reactions viz. the Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromobenzol wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von Phenylmagnesiumbromid verwendet, ein Grignard-Reagenz und ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Benzoesäure durch Reaktion mit Kohlendioxid. Es ist ein Vorläufer für die Herstellung von Phencyclidin. Es ist nützlich für die Einführung einer Phenylgruppe durch Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen, z. B. die Suzuki-Reaktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-86-1
Summenformel C6H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 157.01
MDL-Nummer MFCD00000055
InChI-Schlüssel QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
IUPAC-Name brombenzol
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.492
Siedepunkt 155°C to 156°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.559
Menge 10,000 g
UN-Nummer UN2514
Beilstein 1236661
Merck Index 14,1406
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,alcohol,carbon tetrachloride,chloroform and benzene.
Formelmasse 157.02
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromobenzene