Learn More
Brombenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99,5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16318196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16318196 10 ml 10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 16318196
Marke: Thermo Scientific Acros 321230100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene-d5
Dichte 1,5500 g/mL
Flammpunkt 51 °C
Brechungsindex 1,5568
Relative Dichte 1,55
Menge 10 ml
CAS 4165-57-5
Siedepunkt 53,0 °C (23,0 mmHg)
Summenformel C6H5Br
Strukturformel C6D5Br
MDL-Nummer MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
InChI-Schlüssel QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
IUPAC-Name 1-bromo(²H₅)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
Formelmasse 162.06
Güte NMR