Learn More
R&D Systems™ BromoCatch™ GFP Expression Plasmid (N-term, pCMV, Puro)
Artikelnummer. 31900333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31900333 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31900333 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDEHBC01GFP050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie R&D Systems
Menge 50 μg