Learn More
Bromchlornitromethan (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30137384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137384 5 mg 5 Milligramm
30134873 2.5 mg 2.50 Milligramm
17984095 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6823655MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135531-25-8
Summenformel C H Br Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.38
Synonym Bromochloronitromethane
IUPAC-Name Brom-Chlor-Nitromethan
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromochloronitromethane
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formelmasse 172.8879