Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün
Artikelnummer. 11448966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448966 25 g 25 Gramm
11438966 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448966 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17090.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88 €
    119.65 € / 25 Gramm
    Sparen 27.23 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün ist ein pH-empfindlicher Indikator, der im Wachstumsmedium für Mikroorganismen und Titrationen verwendet wird. Es ist nützlich in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wirkt als Hemmstoff für das Prostaglandin E2-Transportprotein. Es wird auch in der TLC zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol und Diethylether. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
MDL-Nummer MFCD00005874
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Green
PubChem CID 6451
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 698.02