Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 10453541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10453541 1 g Glasflasche 1 Gramm
10675861 5 g Glasflasche 5 Gramm
10740672 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10453541 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 402930010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
MDL-Nummer MFCD00005874
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green
Schmelzpunkt 225.0°C
Klarheit Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Merck Index 15, 1393
Farbe Weiß bis braun
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethylacetate
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 698.01
Güte ACS-Reagenz