Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, ACS-Reagenz
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green |
| Schmelzpunkt | 225.0°C |
| Klarheit | Passes Test |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Visuelles Übergangsintervall | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
| Merck Index | 15, 1393 |
| Farbe | Weiß bis braun |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethylacetate |
| Menge | 5 g |
| Mehr anzeigen |