Learn More
Grüner Bromocresol-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromcresolgrün-Indikator |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Strukturformel | C19H10Br4O5S |
| Beilstein | 372527 |
| Formelmasse | 698.01 |
| Güte | Ph. Eur. |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |