Learn More
Bromkresolgrün, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 225°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Summenformel | C21H14Br4O5S |
| MDL-Nummer | 5874 |
| Formelmasse | 698.01g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Farbe | Beige |
| Menge | 5 g |
| Physikalische Form | Pulver |