Spezifikation
| Schmelzpunkt | 225°C |
| CAS | 76-60-8 |
| Summenformel | C21H14Br4O5S |
| MDL-Nummer | 5874 |
| Formelmasse | 698.01g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Farbe | Beige |
| Menge | 25 g |
| Physikalische Form | Pulver |