Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün-Natriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 Milliliter
500 Milliliter
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green sodium salt |
| Konzentration | 0.04% w/v aq. soln. |
| Formelmasse | 720.01 |
| Farbe | Grün |
| Menge | 100 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |