Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün-Natriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung.
Artikelnummer. 11460151
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11460151
Marke: Thermo Scientific Chemicals 038696.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62625-32-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62625-32-5
MDL-Nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Formelmasse 720.01
Farbe Grün
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig