Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz
Artikelnummer. 10566592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10566592 10 g Glasflasche 10 Gramm
10005760 5 g Glasflasche 5 Gramm
10075013 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10566592 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 402940100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67763-24-0
Summenformel C21H13Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 720.00
MDL-Nummer MFCD00148898
InChI-Schlüssel HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
IUPAC-Name Natrium;2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenolat
SMILES [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green, sodium salt
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Farbe Braun bis braun-grün
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 720
Güte ACS-Reagenz