Learn More
Bromkresolgrün-Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15620580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15620580 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15620580 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 02559500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, gebrauchsfertig
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromkresolgrün-Lösung
Schmelzpunkt 89.5 °C
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
MDL-Nummer MFCD00005874
UN-Nummer UN1219
Beilstein 372527
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
PubChem CID 6451
Formelmasse 698.01 mol
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.79 g/ml bei 20 °C
Menge 500 ml
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)