Learn More
Bromkresolgrün, TRC
Artikelnummer. 30332678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332678 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68333325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol green
CAS 76-60-8
Summenformel C21 H14 Br4 O5 S
Menge 25 g
Synonym Tetrabromo-m-cresolphthalein sulfone, 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG
InChI-Formel InChI=1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
SMILES Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 698.01
Formelmasse 693.7295