Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur
Artikelnummer. 11474097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474097 10 g 10 Gramm
11484097 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474097 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A19530.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen. Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb bis blauviolett) und auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen.Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb zu blauviolett) und auch bei der spektralphotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.Löslich in Ethanol (80 mg/ml), Alkohol, Methanol (4 mg/ml), Methylcellosolve (300 mg/ml) und verdünnten Alkalien.
Anmerkungen
Übergangsintervall: pH 5,2 (gelb) bis pH 6,8 (violett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol (80mg/ml),alcohol,methanol (4mg/ml),methyl cellosolve (300mg/ml) and dilute alkalies.
Menge 10 g
Formelmasse 540.24