Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur
Artikelnummer. p-7024591
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11474097
Marke: Thermo Scientific Chemicals A19530.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen. Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb bis blauviolett) und auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es dient als pH-Indikator und zur Messung der Serumalbumin-Konzentrationen.Es wird als pH-Indikator (5,2 bis 6,8: gelb zu blauviolett) und auch bei der spektralphotometrischen Bestimmung von Serumalbumin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.Löslich in Ethanol (80 mg/ml), Alkohol, Methanol (4 mg/ml), Methylcellosolve (300 mg/ml) und verdünnten Alkalien.
Anmerkungen
Übergangsintervall: pH 5,2 (gelb) bis pH 6,8 (violett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 359618
Merck Index 14,1387
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol (80mg/ml),alcohol,methanol (4mg/ml),methyl cellosolve (300mg/ml) and dilute alkalies.
Formelmasse 540.24
Menge 10 g