Learn More
Bromkresolpurpur, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460942 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11460942 100 g
11440942 5 g
11450942 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460942 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219508080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-Name 3,3-bis(3-Brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol purple
Farbe Braun/Purpur
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 540.24
Güte Reagenz