Learn More
Bromocresol Lila Indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15673820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15673820 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
15693820 5 g Glasflasche 5 Gramm
15683820 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15673820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 326421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 €
    1336.91 € / 1 Kilogramm
    Sparen 228.09 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromcresolviolett
Schmelzpunkt 240 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht der Änderung des Bereichs
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 359618
Farbe Dunkelviolett
pH 5,2 bis 6,8 (gelb bis lila)
Menge 1 kg
Formelmasse 540,22 g/mol
Güte Anzeige