Learn More
Violetter Bromocresol-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15693820 5 g Glasflasche 5 Gramm
15683820 25 g Glasflasche 25 Gramm
15673820 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15693820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 326425G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromcresolviolett
Schmelzpunkt 240 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 359618
Formelmasse 540.22 mol
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht dem Änderungsbereich
pH 5.2 bis 6.8 (gelb bis violett)
Menge 5 g