Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10347660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
140 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347660 25 g Glasflasche 25 Gramm
10295570 5 g Glasflasche 5 Gramm
15760809 140 g Glasflasche 140 Gramm
11926801 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10347660 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151330250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 €
    100.65 € / 25 Gramm
    Sparen 17.35 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Extinktion (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
Schmelzpunkt 245.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Farbe Rosa oder Lachs
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
IUPAC-Name 3,3-bis(3-Brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion
Formelmasse 540.21
Güte Rein