Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 11926801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
140 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11926801 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10295570 5 g Glasflasche 5 Gramm
10347660 25 g Glasflasche 25 Gramm
15760809 140 g Glasflasche 140 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11926801 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
MDL-Nummer MFCD00011681
InChI-Schlüssel ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spécification
Extinktion (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
Schmelzpunkt 245.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
Formelmasse 540.21
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Farbe Rosa oder Lachs
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.