Learn More
Bromocresol Purpur, rein, Lösung 0.04 %, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070070 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10070070 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10070070 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/4330L/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 63.9°C
CAS 115-40-2
MDL-Nummer 11681
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Blau bis Violett
pH 7
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromocresol purple, solution 0.04%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Bromocresol purple, Sodium hydroxide