Learn More
Bromokresolviolett, Natriumsalz, 0.04 % w/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368967
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
600 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368967 100 mL 100 Milliliter
11490151 500 mL 500 Milliliter
11378967 6 x 100 mL 600 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038700.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-30-3
Summenformel C21H15Br2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 562.204
MDL-Nummer MFCD00148896
InChI-Schlüssel KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonym Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
IUPAC-Name Natrium;2-[(E)-(3-Brom-4-Hydroxy-5-Methylphenyl)-(3-Brom-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Formelmasse 562.22
Farbe Orange
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig