Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolpurpur, Natriumsalz, rein, wasserlöslich, Indikatorqualität
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocresol Purple, sodium salt |
| Namenshinweis | Water soluble, Indicator, Pure |
| Beilstein | 19, 91 |
| Merck Index | 15, 1394 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: Soluble |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 562.2 |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Spezifische Extinktion | 900 min. (590nm, 0.01N NaOH) |
| Mehr anzeigen |