Learn More
Bromkresolpurpur, TRC
Artikelnummer. 30346416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346416 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68255525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Purple
CAS 115-40-2
Summenformel C21H16Br2O5S
Menge 25 g
Synonym 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
InChI-Formel InChI=1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)C)Br)O
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 540.22
Formelmasse 537.909