Learn More
Bromcyclobutan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475193 25 g 25 Gramm
11455193 1 g 1 Gramm
11465193 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475193 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12817.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4399-47-7
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.004
MDL-Nummer MFCD00001317
InChI-Schlüssel KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC-Name Bromocyclobutan
SMILES C1CC(C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclobutane
Dichte 1.431
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Brechungsindex 1.4795
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1900415
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 135.01
Reinheit (%) 95%