Learn More
Bromcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404673 500 g 500 Gramm
11494663 100 g 100 Gramm
11414673 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404673 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11593.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Bromocyclohexane has been used to study the ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane using vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromcyclohexan wird zur Untersuchung der Ionisierung von äquatorialen und axialen konformativen Isomeren des Sessel-Bromcyclohexans mit der massenselektiven Schwellenionisations-/Vakuum-UV-Spektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-85-0
Summenformel C6H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 163.06
MDL-Nummer MFCD00003819
InChI-Schlüssel AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC-Name Bromoyclohexan
SMILES BrC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclohexane
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 1.335
Siedepunkt 166°C to 167°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 500 g
Beilstein 1098373
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2730
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 98%