Learn More
Bromcyclohexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocyclohexane |
| CAS | 108-85-0 |
| Summenformel | C6H11Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | BrC1CCCCC1 |
| IUPAC-Name | Bromoyclohexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.06 |
| Formelmasse | 162.0044 |